Merck
GF13595766
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Synonym(e):
AL215150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
97.50%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 135-957-66
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)