GF13240314
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
2000m wire, 0.12mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045120
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-403-14
L × Durchm.
200 m × 0.12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)