GF12883901
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240290
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 128-839-01
Größe × Dicke
1 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)