Merck
GF12294895
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
1000mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TI017910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-948-95
L × Durchm.
1000 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)