GF12197112
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
PP301025
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 121-971-12
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable