Merck
GF10669642
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
1000mm rod, 14mm diameter
Synonym(e):
AL297940
Größe auswählen
1 EA
€ 2.620,00
€ 2.620,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.620,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 2.620,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-696-42
L × Durchm.
1000 mm × 14 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)