Wichtige Dokumente
GF09436619
Platin
tube, 200mm, outside diameter 0.95mm, inside diameter 0.60mm, wall thickness 0.175mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT007190
About This Item
Assay
≥99.95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 094-366-19
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)