Merck
GF08833945
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sphere, diam. 3.18 mm, weight 500 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
ME306820
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 088-339-45
Durchmesser
3.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)