GF08614009
Stainless steel - AISI 302
foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, 50 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
FE200210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 086-140-09
Durchmesser
50 mm
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)