Merck
GF07324983
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 8.17mm, L 500 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonym(e):
FP307077
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-249-83
Länge
500 mm
Wandstärke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)