GF05324183
Platin
foil, 8mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Platinum, PT000260
About This Item
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 053-241-83
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.1 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable