Merck
GF05254635
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 100mm x 2.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI097905
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
rod
composition
Ni90Cr10
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 052-546-35
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)