Merck
GF04701484
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, diam. 10 mm, clear
Synonym(e):
CV311200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 047-014-84
Durchmesser
10 mm
Dicke
0.2 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)