GF03977781
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 039-777-81
Größe × Dicke
8 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)