Merck
GF02895543
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
50m wire, 0.03mm diameter, annealed
Synonym(e):
NJ125130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-955-43
L × Durchm.
50 m × 0.03 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)