GF02872076
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), rod, diam. 9.5 mm, L 200 mm
Synonym(e):
ST307950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-720-76
Länge
200 mm
Durchmesser
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)