Wichtige Dokumente
GF02255947
Niob
foil, thickness 0.0075 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
Columbium
About This Item
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 022-559-47
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.0075 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)