GF00836692
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.40 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606805
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 008-366-92
Durchmesser
0.40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)