Merck
GF00515382
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 100 x 100mm, 0.030mm thickness, annealed, not light tested (nlt)
Synonym(e):
TI040300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-153-82
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)