GF00506326
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-063-26
L × Durchm.
0.2 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)