Wichtige Dokumente
G4780
D(+)-Glycerinaldehyd
≥70 wt. % in H2O
Synonym(e):
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
1720474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Optische Aktivität
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
Konzentration
≥70 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.494
SMILES String
OC[C@@H](O)C=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?