Merck
G2001
Sigma-Aldrich
D-(+)-Gluconsäure δ-Lacton
99%
Synonym(e):
1,2,3,4,5-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, D-(+)-Dextronsäure-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
Beilstein:
83286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +65°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChIKey
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Glucono-d-lactone increased the doubling time and activated enzymes involved in the oxidative pentose phosphate pathway of Saccharomyces cerevisiae.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable