Wichtige Dokumente
F15307
3-Fluorbrenztraubensäure Natriumsalz Hydrat
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FCH2COCO2Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.04 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~1
mp (Schmelzpunkt)
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?