Fortfahren mit
E3013
N-Ethyl-N-(3-Sulfopropyl)-m-Anisidin Natriumsalz
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H18NO4SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
€ 289,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
functional group
amine, sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CCN(CCCS(O)(=O)=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-5-9-18(14,15)16)11-6-4-7-12(10-11)17-2;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
MWFOPMKUGZLPQA-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E838119897856485
description
≥98%
description
-
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)