Merck
E152
Epiboxidine hydrochloride
Synonym(e):
exo-2-(3-Methyl-5-isoxazolyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C10H14N2O.ClH/c1-6-4-10(13-12-6)8-5-7-2-3-9(8)11-7;/h4,7-9,11H,2-3,5H2,1H3;1H/t7-,8-,9+;/m0./s1
SMILES string
Cl.Cc1cc(on1)[C@H]2C[C@@H]3CC[C@H]2N3
InChI key
NSMIYECGCNTSSS-CTERPIQNSA-N
color
yellow
solubility
H2O: 22 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent nicotinic acetylcholine receptor agonist; analog of epibatidine
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Badio et al.
European journal of pharmacology, 321(2), 189-194 (1997-02-26)
Synthetic (+/-)-epiboxidine (exo-2-(3-methyl-5-isoxazolyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane) is a methylisoxazole analog of the alkaloid epibatidine, itself a potent nicotinic receptor agonist with antinociceptive activity. Epiboxidine contains a methylisoxazolyl ring replacing the chloropyridinyl ring of epibatidine. Thus, it is also an analog of another nicotinic
Manuel Tsiang et al.
Biochemistry, 50(10), 1567-1581 (2011-01-13)
We have developed a homogeneous time-resolved fluorescence resonance energy transfer (FRET)-based assay that detects the formation of HIV-1 integrase (IN) dimers. The assay utilizes IN monomers that express two different epitope tags that are recognized by their respective antibodies, coupled