Merck
E14500
Sigma-Aldrich
2-Bromtetradecansäure-ethylester
96%
Synonym(e):
Ethyl 2-bromtetradecanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11CH(Br)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
128-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)OCC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter