Wichtige Dokumente
E13202
Ethyl-2-Benzylacetoacetat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
InChIKey
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?