Wichtige Dokumente
DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Synonym(e):
CTA0250P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CTA0250P
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)