DWK374328
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Synonym(e):
374328
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene nozzle (8 mm)
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 374328
Verwandte Kategorien
Anwendung
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
- The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)