DWK213114102
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 150 mL
Synonym(e):
213114102
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
With Spout
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213114102
Zylinderkapazität
150 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)