Wichtige Dokumente
DWK07-6000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
conical bottom
polypropylene plate
square wells
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 07-6000
Kapazität
1.0 mL
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Premium virgin polypropylene shallow & medium ?Lplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)