Merck
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlor-p-xylol
97%
Synonym(e):
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-70 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChIKey
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)