Fortfahren mit
D55792
3,5-Dichloranilin
≥97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-948-9
Beilstein/REAXYS Number:
636492
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
crystals
€ 47,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
crystals
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI key
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D70600283444675830
description
≥97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
46-52 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
mp
109-110 °C (lit.)
mp
34-38 °C
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
bp
233 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloranilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
271.4 °F - closed cup
flash_point_c
133 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)