Fortfahren mit
D1928
Fenaminosulf
≥98%
Synonym(e):
4-Dimethylaminobenzoldiazosulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N3O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-419-4
Beilstein/REAXYS Number:
4170376
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Application
Used in biological and pharmacological studies including:
  • Cloning and characterization of GABA transporter
  • Activity of anti-RSV carbonucleosides
  • Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4548228298755540
assay
≥98%
assay
-
assay
98%
assay
≥95.0% (Hg)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenaminosulf
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)