Merck
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolan
95%
Synonym(e):
2,4-Dimethyl-tetrahydrothiophen-1,1-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.22
Beilstein:
111239
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
289.4 °F
Flammpunkt (°C)
143 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)