Merck
D167606
Sigma-Aldrich
3-Oxo-adipinsäure-dimethylester
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
Beilstein:
473533
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
96%
SMILES String
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)