Merck
D131202
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)cc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChIKey
YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)