Merck
CVT00101
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(2-methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonym(e):
5-(2-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15F3N2O3
Molekulargewicht:
328.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
O=C(OCC)C1=C(N(CC(F)(F)F)N=C1)C2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C15H15F3N2O3/c1-3-23-14(21)11-8-19-20(9-15(16,17)18)13(11)10-6-4-5-7-12(10)22-2/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChIKey
LQBPSWFLPWRLLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)