Merck
CLS842450
Pyrex® round-bottom centrifuge tube
capacity 50 mL, O.D. × L 29 mm × 133 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cap (#13 Pennyhead Stopper)
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8424-50
Verfügbarkeit
not available in EU
AD × L
29 mm × 133 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Pfennigkopf-Stopfen
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.