CLS6980B8
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 8 in., parameter 400-750 MHz
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes, Corning® 6980
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
case of 5 ea
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Corning 6980B-8
Parameter
400-750 MHz
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
4.97 mm , approx.
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)