Merck
CLS5644200
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 200 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Stopfengröße
13
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
case of 12 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5644-200
tol. measuring range
0.10 mL
Kapazität
200 mL
Allgemeine Beschreibung
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)