CLS55801L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Snap cap
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5580-1L
Corning 5580
tol. measuring range
0.30 mL
Kapazität
1,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)