CLS4442250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type closure cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4442-250
Kapazität
250 mL
Hals AD
(38 mm)
38 mm