CLS13961L
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Pyrex® media bottles, glass media bottles, media bottle, pyrex bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
Verpackung
case of 10 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1396-1L
AD × H
94 mm × 217 mm
Kapazität
1,000 mL
Fitting
GL 45 neck thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)