Wichtige Dokumente
C58150
2-Chlor-5-nitro-anilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-1-chlor-4-nitro-benzol
About This Item
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
InChIKey
KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?