Merck
C38877
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3,5-dinitro-benzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3ClN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.56
Beilstein:
2146480
Assay
97%
Enthält
25% water
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)