Fortfahren mit
C2004
Cholin -dihydrogencitrat (Salz)
≥98%
Synonym(e):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-068-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2697826978C7017
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)