Merck
BR705828
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (50 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
single-channel fixed volume
mechanical
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 705828
Spitzenvolumen
(50 μL)
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)