BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Synonym(e):
Mortar
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
melamine formaldehyde
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C
Hersteller/Markenname
BRAND 110710
Größe
150 mm × 90 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)