BLN00009
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Clc1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-1-5-4(2-8-6)3-9-10-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
AAJIQIWPVIWCGA-UHFFFAOYSA-N